Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X), mit 1 % Tween 20
Artikelnummer. 15480277
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15480277 500 ml 500 Milliliter
15465249 1 L 1 Liter
15475249 2 L 2 Liter
3 options
Artikelnummer. 15480277
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62955.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20x) mit 1 % Tween 20 wird als Waschpuffer und für die Probenvorbereitung in allgemeinen Immunoassay-Anwendungen verwendet. Tween 20 reduziert unspezifische Bindungen und Protein-Protein-Interaktionen. TBS wird häufig zur Verdünnung sekundärer Antikörper oder Streptavidin-AP-Konjugate verwendet. TBS-Tween 20 kommt häufig beim Waschen zum Einsatz.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1.37 M NaCl, pH 7.4, mit 1 % Tween 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-buffered saline
Namenshinweis with 1% Tween 20
CAS 77-86-1
Konzentration 10X
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 ml
Summenformel C4H11NO3
MDL-Nummer MFCD00678198
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754