Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X), mit 1 % Tween 20
Artikelnummer. p-7042562
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15480277
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62955.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20x) mit 1 % Tween 20 wird als Waschpuffer und für die Probenvorbereitung in allgemeinen Immunoassay-Anwendungen verwendet. Tween 20 reduziert unspezifische Bindungen und Protein-Protein-Interaktionen. TBS wird häufig zur Verdünnung sekundärer Antikörper oder Streptavidin-AP-Konjugate verwendet. TBS-Tween 20 kommt häufig beim Waschen zum Einsatz.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
250 mM Tris, 27 mM KCl, 1.37 M NaCl, pH 7.4, mit 1 % Tween 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-buffered saline
Namenshinweis with 1% Tween 20
CAS 77-86-1
Konzentration 10X
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 ml
Summenformel C4H11NO3
MDL-Nummer MFCD00678198
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754