Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X) pH 7.4
Artikelnummer. 15483479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483479 4 L 4 Liter
15463479 1 L 1 Liter
15473479 2 L 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483479 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60764.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.56 €
    155.65 € / 4 Liter
    Sparen 25.91 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5 is used as buffers for stabilizing and storing nucleic acids and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TRIS,1.0 M-Pufferlösung, pH 7.5, wird als Puffer zur Stabilisierung und Lagerung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
250 mM Tris, 27 mM Kaliumchlorid, 1.37 M Natriumchlorid, pH 7.4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00132476
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-buffered saline
Konzentration 10X
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 4 L
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents.