Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X) pH 7.4, für Western Blotting
Artikelnummer. 15450277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450277 4 L 4 Liter
15430277 1 L 1 Liter
15440277 2 L 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450277 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62938.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.84 €
    204.65 € / 4 Liter
    Sparen 42.19 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Waschschritt beim Western-Blotting
For Western blot washing.TRIS-buffered saline (TBS, 10X) is used as a washing buffer for electrodes, alkaline phosphatase and peroxidase conjugates in dot blot assay. Further, it acts as a pH stabilizer, which enable washing without disruption of antibody-antigen binding interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Für das Waschen beim Western Blotting. TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 10X) wird als Waschpuffer für Elektroden, alkalische Phosphatase- und Peroxidase-Konjugate in Dot-Blot-Assays verwendet. Darüber hinaus fungiert sie als pH-Stabilisator für Waschen ohne Unterbrechung von Antikörper-Antigen-Bindungsinteraktionen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
500 mM Tris, 1.5 M NaCl, pH 7.4. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-buffered saline
Namenshinweis for Western blot
Konzentration 10X
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 4 L
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.