Learn More
Tris(dimethylamino)aluminiumdimer, Thermo Scientific™
Vorbereitung von Aluminiumnitriden
159.00 € - 521.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 32093-39-3
Summenformel C12H36Al2N6
Molekulargewicht (g/mol) 318.425
MDL-Nummer MFCD00269811
InChI-Schlüssel JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
PubChem CID 16688802
IUPAC-Name N-[bis(dimethylamino)alumanyl]-N-Methylmethanamin
SMILES CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11329328
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
043237.03
1g
159.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11349328
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
043237.06
5g
521.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Verpackt unter Argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
32093-39-3
318.425
JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
16688802
CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
C12H36Al2N6
MFCD00269811
tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
N-[bis(dimethylamino)alumanyl]-N-Methylmethanamin
Spezifikation
Tris (dimethylamino)aluminum dimer
0.865 g/mL
87°C to 89°C
21°C (70°F)
Al2[N(CH3)2]6
UN3131
1g
JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
N-[bis(dimethylamino)alumanyl]-N-Methylmethanamin
16688802
Pulver
32093-39-3
Braun bis Weiß
90°C (0.05mmHg)(sublimation)
C12H36Al2N6
MFCD00269811
tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
Moisture sensitive
CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
318.425
318.42
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H280-Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.