Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 10X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Tris–EDTA (TE) wird für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris-EDTA (TE), 10X Solution |
| Namenshinweis | pH 7.4 |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7.4 to 8.1 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 1 l |
| DNase | DNase-frei |
| Gefiltert durch | Durch einen 5-Mikron-Filter gefiltert und autoklaviert. |
| Verpackung | Nalgene Poly Flasche |
| Mehr anzeigen |