Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 10X-Lösung, pH 7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11432964
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11432964 100 ml Poly-Flasche 100 Milliliter
10489693 500 ml Poly-Flasche 500 Milliliter
10387033 1 l Nalgene Poly Flasche -
3 options
Artikelnummer. 11432964
Marke: Fisher BioReagents BP2477100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Tris–EDTA (TE) wird für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-EDTA (TE), 10X Solution
Namenshinweis pH 7.4
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Farbe Farblos
pH 7.4 to 8.1
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 ml
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Durch einen 5-Mikron-Filter gefiltert und autoklaviert.
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Synonym TE
Güte Molekularbiologie