Learn More
Tris-Glycin-Puffer, 10-fach-Pulver, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wird zur Herstellung einer 10X konzentrierten Lösung verwendet, die zur Verwendung als Transferpuffer für Western Blotting und Gelelektrophorese verdünnt werden kann
- DNase-, RNase- und Protease-freies Pulver, das für Sie vorgemischt wurde, um 1 l an 10-fach-Lösung herzustellen
- Sie müssen keine einzelnen Zutaten wiegen – lösen Sie einfach das Pulver in reinem Wasser auf
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris-Glycine |
| Namenshinweis | 10X Powder |
| CAS | 77-86-1, 56-40-6 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 8.3 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 1/Packung |
| DNase | DNase-frei |
| Verpackung | Folienverpackungen |
| Protease | Protease free |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tris Glycine, 10X Powder
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido