Learn More
Tris-Glycin, 10x-Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10356743
Click to view available options
Menge:
1 l
4 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Würfel
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 10356743
Marke: Fisher BioReagents BP13064
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tris-Glycin wird häufig als Puffer in der nativen Elektrophorese von Polyacrylamid-Gel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-Glycine
Namenshinweis 10X Solution
Farbe Nicht ausgewiesen
CAS 77-86-1, 56-40-6
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 4 L
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Verpackung Poly-Würfel
Protease Protease free
Synonym TG
Güte Elektrophorese
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten:Tris (2 bis 3 %) und Glycin (13 bis 14 %).
0,25 M Tris-Base und 1,92 M Glycin.