Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-Glycin-SDS-Laufpuffer (10x), pH 8.5
Artikelnummer. 15493669
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493669 1 l 1 Liter
15403679 2 L 2 Liter
15413679 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493669 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61006.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Wird als Elektrophoresepuffer beim Stapeln und Auflösen von Natriumdodecylsulfat - Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) verwendet. Es eignet sich ideal für die Proteingel-Analyse in biochemischen, molekularbiologischen, zellbiologischen und immunologischen Forschungsstudien.
Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X) is used as the electrophoresis buffer during the stacking and resolve process of sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). It is ideally suited for protein gel analysis in biochemical, molecular biological, cell biological,and immunological research studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Tris-Glycin-SDS-Laufpuffer (10x) ist der am häufigsten verwendete Puffer für die Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) von Proteinen
Verwendung
• Diese Lösung ist der am häufigsten verwendete Puffer für die Proteingel-Analyse in zahlreichen Forschungsstudien
• Sie wird auch zum Blockieren von Membranen mit 5 % fettfreier Trockenmilch für das Western Blotting verwendet
• TRIS-Glycin-SDS-Laufpuffer wird häufig sowohl als Anodenpuffer als auch als Kathodenpuffer verwendet
• Die Verwendung von SDS im Puffer trägt dazu bei, die Linearität der Proteine zu bewahren.Glycin ist eine Aminosäure, deren Ladungszustand eine wichtige Rolle im Stapelgel spielt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-glycine-SDS running buffer (10X)
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 l
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.