missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Tris-HCl, 0,5 M Pufferlösung, pH 7,4, niedriger Endotoxingehalt

Artikelnummer. p-7057895
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17169755

Marke: Thermo Scientific Chemicals J67501.AE

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
MDL-Nummer MFCD00012590
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TRIS-HCl
Namenshinweis low endotoxin
Farbe Farblos
Konzentration 0.5 M
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt