missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRIS-HEPES-SDS-Laufpuffer (10X), pH 8.0, Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TRIS-HEPES-SDS running buffer (10X) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur