Learn More
Tris-Hydrochlorid, 1 M-Lösung (pH 7.0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10274773
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10274773
Marke: Fisher BioReagents BP1756100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Tris Hydrochlorid, 1-M-Lösung (pH 7,0/Mol. Biol.)
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Diese Lösungen mit 1 M Tris Hydrochlorid bei pH 7.0 sind hochrein und praktisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-Hydrochlorid
Namenshinweis 1 M Lösung, pH 7.0
Farbe Nicht ausgewiesen
Konzentration 0.96 bis 1.04 M
pH 10
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 ml
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Proteasefrei
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Poly-Flasche
Protease Proteasefrei
Güte Molekularbiologie