Learn More
Tris-Hydrochlorid, 1-M-Lösung (pH 8,0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10336763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10336763 100 mL Poly-Flasche 100 Milliliter
10795104 500 mL Poly-Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336763 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1758100
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121,136 g/mol
Trishydrochlorid, 1M Lösung (pH 8,0/mol. Biol)
Tris ist eine Pufferkomponente in der Molekularbiologie, Gewebekultur und Elektrophoreseverfahren. Diese Lösungen mit 1 M Tris Hydrochlorid bei pH 8.0 sind hochrein und praktisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1 , 1185-53-1 , 7732-18-5
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris Hydrochloride
Namenshinweis 1M-Lösung, pH 8,0
Farbe Nicht ausgewiesen
Konzentration 0,96 bis 1,04 m
pH 10
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Protease-frei
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease-frei
Güte Molekularbiologie