Learn More
TRIS Hydrochlorid (kleine weiße Schuppen/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10316893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10316893 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
10001223 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316893 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP153500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Elektrophorese, Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen
Tris Hydrochlorid ist ein Puffermedium für Elektrophorese, Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen. Es kann mit einer Tris-Basis kombiniert werden, um die Vorbereitung von Tris-Puffern zu vereinfachen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-53-1
Summenformel C4H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.594
InChI-Schlüssel QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris(hydroxymethyl)aminomethane Hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spezifikation
Extinktion Maximal 0,05 (1M-Lösung) bei 280 nm
Chemischer Name oder Material Tris Hydrochloride
Schmelzpunkt 150 °C
Farbe Weiß
pH 3,5 bis 5,0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
DNase DNase-frei
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Protease-frei
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Identifizierung Test bestanden
Strukturformel H2NC(CH2OH)3·HCl
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease-frei
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.