Learn More
Tris(hydroxymethyl)-aminomethan, 99.8 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11985281 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10731072 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10424521 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11985281 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 424570025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00 €
    318.65 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 69.35 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifications
Extinktion 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Extinktionsbedingungen (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Schmelzpunkt >168.5°C
Siedepunkt 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (HOCH2)3CNH2
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:500 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten:79,1 g/l Ethylenglycol – 26 g/l Methanol (25 °C), 22 g/l 95 % Ethanol – 14 g/l dmf (25°C), 2 g/l Aceton – 0,5 g/l Ethylacetat (25 °C), 0,05 g/l Chloroform – <0,05 g/l ccl4 (25 °C)
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99.8%
Güte ACS-Reagenz