Learn More
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Research Grade, Serva Electrophoresis™
Artikelnummer. 11862090
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Artikelnummer. Menge
11862090 250 g
1 options
Artikelnummer. 11862090
Marke: Serva Electrophoresis 3719001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CAS 77-86-1
Schmelzpunkt 170°C
Farbe Weiß
Dichte 1.35g/cm3
pH 10 to 11.5
Summenformel C4H11NO3
Menge 250 g
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris buffer
Löslichkeitsinformationen 800g/L
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 121.14
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Physikalische Form Crystalline Powder