Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan, ultrarein, 99.9 %
Artikelnummer. 15446989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446989 1 kg 1 Kilogramm
15456989 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446989 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65594.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.54 €
    108.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 20.89 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis. It acts as a precursor for the preparation of polymers, oxazolones and oxazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(Hydroxymethyl)aminomethan wird als Puffer in Biochemie- und Molekularbiologie-Labors verwendet. Es wird als primärer Standard zur Standardisierung von Säurelösungen für die chemische Analyse verwendet. Es findet Anwendung in Zellmembranen, um seine Permeabilität zu erhöhen. Als Alternative zu Natriumbikarbonat wird es bei der Behandlung einer metabolischen Azidose verwendet. Es dient als Vorstufe für die Herstellung von Polymeren, Oxazolonen und Oxazolidinen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethylenglycol, Methanol, Ethanol, Dimethylformamid, Aceton, Ethylacetat, Olivenöl, Chloroform und alkalischer Lösung.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym TRIS
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Schmelzpunkt 167°C to 172°C
Siedepunkt 219°C to 220°C
Farbe Weiß
Dichte 1.35
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultrapure
Beilstein 741883
Merck Index 149772
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99.9%