Learn More
Tris-Molekularbiologie MP Biomedicals
Artikelnummer. 11466631 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11466631 100 g 100 Gramm
11486631 500 g 500 Gramm
11496631 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11466631
Marke: MP Biomedicals 0219485580
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tromethamin, Tromethamine
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris
Menge 100 g
Formelmasse 121.14
Güte Molekularbiologie