Learn More
Tris(pentafluorophenyl)Borane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782053 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10782053 5 g Glasflasche 5 Gramm
10774933 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10782053 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 353130050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1109-15-5 | C18BF15 | 511.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1109-15-5
Summenformel C18BF15
Molekulargewicht (g/mol) 511.98
MDL-Nummer MFCD00269813
InChI-Schlüssel OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris pentafluorophenyl borane, tris perfluorophenyl borane, tris pentafluorophenyl boron, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borane, unii-i3wu5e2578, tris pentafluorophenyl-borane, borane, tris pentafluorophenyl, borane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, perfluorotriphenylboron, zlchem 1272
PubChem CID 582056
IUPAC-Name tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borane
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(pentafluorophenyl)borane
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 126°C to 131°C
Elementanalytik 94% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6F5)3B
Menge 5 g
Merck Index 15, 9931
Formelmasse 511.99
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(pentafluorophenyl)borane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.