Learn More
Tris(pentafluorophenyl)phosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347825
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347825 5 g 5 Gramm
11337825 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02748.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1259-35-4 | C18F15P | 532.15 g/mol
Tris(pentafluorophenyl)phosphine is an additive for high voltage batteries. It acts as building blocks, coupling reagents, derivatizing reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(pentafluorphenyl)phosphin ist ein Additiv für Hochspannungsbatterien. Es dient als Baustein, Kupplungsreagenz, Derivatisierungsreagenz.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt. Unter inertem Gas handhaben. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1259-35-4
Summenformel C18F15P
Molekulargewicht (g/mol) 532.15
MDL-Nummer MFCD00079654
InChI-Schlüssel FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris pentafluorophenyl phosphine, phosphine, tris pentafluorophenyl, tris perfluorophenyl phosphine, tris pentafluorophenyl phosphane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane, pubchem6422, acmc-1bogg, ksc491k1f, tris-pentafluorophenyl-phosphane
PubChem CID 102076
IUPAC-Name tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phosphane
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Schmelzpunkt 115°C to 119°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 773243
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 532.15
Reinheit (%) 97%