Learn More
Tris, PlusOne™, Civa
Artikelnummer. 11535005 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11535005 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11535005
Marke: Life Science products Cytiva 17132101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung in der 2-D-Elektrophorese. Tris, PlusOne™, Cytiva ist geeignet zur Zubereitung von Elektrophoresepuffern.
  • Geeignet für 2-D-Elektrophorese
  • TRIS = Tris(hydroxymethyl)aminomethan
  • Bereitet Puffer mit einem pH-Bereich von 7.2 bis 9.0 vor.
  • Verwendet in PAGE und Sequenzierung
  • Löslich in kaltem und heißem Wasser, Methanol
  • Feste physische Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris
Namenshinweis Geeignet für die Vorbereitung von Elektrophoresepuffern im Bereich von 7.2 bis 9.0
CAS 77-86-1
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.8 bis 100.1 %
Summenformel C4H11NO3
Synonym Tris(hydroxymethyl)aminomethan
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Formelmasse 121.14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.