Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-Tricin-SDS-Laufpuffer (10X), Kathodenpuffer, pH 8.3
Artikelnummer. 15410167
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15410167
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60992.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tris Tricine Gel Electrophoresis is routinely used for the separation of small proteins and peptides with a molecular weight of I to 100 kDa. It is used for protein analysis. This type of gel is perfectly suited for the separation and identification of proteins in samples containing only a few different proteins to samples containing complex mixtures (e.g. from cell extracts).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X)
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 l
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-glycine, Sodium lauryl sulfate