Learn More
Tris(trifluormethylhydroxymethylen-d-Campherat)europium(III), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329279
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11329279
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088481.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 34830-11-0 | C36H45EuF9O6 | 896.7 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34830-11-0
Summenformel C36H45EuF9O6
Molekulargewicht (g/mol) 896.7
MDL-Nummer MFCD00074803
InChI-Schlüssel YXJPWWGLCOPUGI-UFRADDTFSA-N
Synonym eu tfc 3, eu facam 3, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene---camphorate, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-+-camphorate, tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato europium iii, tris 3-trifluoroacetyl-d-camphorato europium iii, europium iii tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorate
PubChem CID 71310195
IUPAC-Name Europium;(2E)-4,7,7-Trimethyl-2-(2,2,2-Trifluoro-1-Hydroxyethyliden)bicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.[Eu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium (III)
Schmelzpunkt 195°C to 198°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 893.68
Physikalische Form Kristallin