Learn More
Tris(trifluormethylhydroxymethylen-d-Campherat)europium(III), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339279
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11339279
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088481.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 34830-11-0 | C36H45EuF9O6 | 896.7 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34830-11-0
Summenformel C36H45EuF9O6
Molekulargewicht (g/mol) 896.7
MDL-Nummer MFCD00074803
InChI-Schlüssel YXJPWWGLCOPUGI-UFRADDTFSA-N
Synonym eu tfc 3, eu facam 3, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene---camphorate, europium tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-+-camphorate, tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato europium iii, tris 3-trifluoroacetyl-d-camphorato europium iii, europium iii tris 3-trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorate
PubChem CID 71310195
IUPAC-Name Europium;(2E)-4,7,7-Trimethyl-2-(2,2,2-Trifluoro-1-Hydroxyethyliden)bicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.CC1(C2CCC1(C(=O)C2=C(C(F)(F)F)O)C)C.[Eu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (trifluoromethylhydroxymethylene-d-camphorato)europium (III)
Schmelzpunkt 195°C to 198°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 893.68
Physikalische Form Kristallin
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato