Learn More
Tris-(trimethylsilyl)silan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667504 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10667504 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10174780 2.5 mL Glasflasche 2.50 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10667504
Marke: Thermo Scientific Acros 291060250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1873-77-4
Summenformel C9H28Si4
Molekulargewicht (g/mol) 248.66
MDL-Nummer MFCD00077893
InChI-Schlüssel SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
IUPAC-Name 1,1,1,1,3,3-Hexamethyl-2-(Trimethylsilyl)trisilan
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 82°C to 84°C (12.0mmHg)
Chemischer Name oder Material Tris(trimethylsilyl)silane
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 mL
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Strukturformel ((CH3)3Si)3SiH
Fieser 15,358; 17,395
Flammpunkt 55°C
Merck Index 15, 9934
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 248.66
Reinheit (%) 96%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4890 to 1.491
Relative Dichte 0.8
Dichte 0.8000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.