Learn More
Tris-(trimethylsilyl)-silan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420627
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11420627 25 g 25 Gramm
11400627 1 g 1 Gramm
11410627 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11420627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22457.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Tris(trimethylsilyl)silane is used in hydrosilylations of carbonyls, radical reactions, reductions of acid chlorides, and carbon-halogen bonds. It acts a mediator of radical reactions and considered to be a nontoxic substitute for tri-n-butylstannane in radical reactions. It forms complexes with transition metals and main group elements. Further, it is utilized in carbon-carbon bond forming reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(trimethylsilyl)silan wird in Hydrosilylierungen von Carbonylen, radikalen Reaktionen, Reduktionen von sauren Chloriden und Kohlenstoff-Halogen-Bindungen verwendet. Es fungiert als Vermittler radikaler Reaktionen und gilt als ungiftiger Ersatz für Tri-n-Butylstannan bei radikalen Reaktionen. Es bildet Komplexe mit Übergangsmetallen und Hauptgruppenelementen. Darüber hinaus wird es in Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungsreaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Pentan, Äther, Toluol und Tetrahydrofuran. Geringfügig mischbar mit Aceton und Acetonitril. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1873-77-4
Summenformel C9H28Si4
Molekulargewicht (g/mol) 248.66
MDL-Nummer MFCD00077893
InChI-Schlüssel SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
IUPAC-Name 1,1,1,1,3,3-Hexamethyl-2-(Trimethylsilyl)trisilan
SMILES C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 82°C to 84°C (12mmHg)
Chemischer Name oder Material Tris(trimethylsilyl)silane
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1923953
Flammpunkt 55°C (131°F)
Merck Index 14,9757
Löslichkeitsinformationen Miscible with pentane,ether,toluene and tetrahydrofuran. Sparingly miscible with acetone and acetonitrile. Immiscible with water.
Formelmasse 248.67
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.49
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 0.806