missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trisodium Naphthalene-1,3,6-trisulfonate, 65%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31004908
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31004908 100 g
30999484 25 g
30995118 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31004908 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD143263100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trisodium Naphthalene-1,3,6-trisulfonate
CAS 5182-30-9
Summenformel C10H5Na3O9S3
MDL-Nummer MFCD00003989
Menge 100 g
SMILES O=S(C1=C2C=CC(S(=O)([O-])=O)=CC2=CC(S(=O)([O-])=O)=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 434.31
Reinheit (%) 65%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.