Learn More
Macherey-Nagel™ Tritest™ L pH-Ersatzpapier
Mit drei Anzeigezonen für höchste Genauigkeit. Macherey Nagel™ Tritest™ l pH-Papierrollen bieten dem Anwender die präzisesten Messwerte, die bei der pH-Messung möglich sind.
Marke: Macherey-Nagel™ 90511
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05400kg
Beschreibung
- Liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse
- Zeigt drei verschiedene Farben für jede vollständige pH-Einheit
- Speziell ausgestattet mit einer hydrophoben Barriere zwischen verschiedenen Indikatoren
Spezifikation
1 bis 11 | |
Rolle | |
Je 1 | |
pH-Papier |