Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100-Lysepuffer, 2X, pH-Wert 8.0
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 250 ml |
| Format | Flüssig |
| Produkttyp | Cell Lysis Reagent |
| pH | 8 |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |