Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100-Lysepuffer mit Glycerol, 2 X, pH-Wert 7.4
Artikelnummer. 15430327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125mL.
250 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430327 250 ml 250 Milliliter
15420327 125mL. 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430327 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. J63866.AK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 250 ml
Format Flüssig
Produkttyp Reagenz für die Zelllyse
pH 7.4
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen