Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100-Lysepuffer mit Glycerol, 2 X, pH-Wert 7.4
Artikelnummer. p-7082376
Click to view available options
Menge:
125mL.
250 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15430327
Marke: Thermo Scientific™ J63866.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 250 ml
Format Flüssig
Produkttyp Reagenz für die Zelllyse
pH 7.4
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen