Learn More
Triton X-100, TRC
Artikelnummer. 30453635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453635 10 g 10 Gramm
30452837 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88680010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C14H22O.(OCH2CH2)n
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
Synonym Polyethyleneglycols Mono[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] Ether, p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol Monoether with Polyethylene Glycol, (p-t-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Anapoe X 100, Anapoe X 114, Antarox A 200, Coulter Dispersant IA, Criton X 100, Hydrol SW, Iconol OP, Intra-Cell, Koromex II, Lutensol OP 10, NOP 90, Nonidel P 40, OPE 30, Octoxynol 5, Ortho-Gynol, Photo-Flow 200, Poly(oxyethylene) p-tert-Octylphenyl Ether, Polyethylene Gllycol Mono(4-octylphenyl) Ether, Polyethylene Glycol Mono(4-tert-octylphenyl) Ether, Polyoxyethylene Glycol-p-tert-octylphenyl Ether, Polyoxyethylene Mono(octylphenyl) Ether, Preceptin, Surfac OP 30, Surfac OP 5, Surfonic OP 120, TOP 10, TX 100, TX 102, TX 305, TX 35, TX 405, Texofor FP 300, Octoxynol 9, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
IUPAC-Name 14-(4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)Phenoxy)-3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol
SMILES CC(C(C=C1)=CC=C1OCCOCCOCCOCCOCCO)(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octoxinol 10
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H42O6/c1-23(2,3)20-24(4,5)21-6-8-22(9-7-21)30-19-18-29-17-16-28-15-14-27-13-12-26-11-10-25/h6-9,25H,10-20H2,1-5H3
Formelmasse 250.1933