Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-405
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 215690025
Weitere Details : CAS : 9002-93-1 Netto-Gewicht : 2.75000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10514664
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Triton™ X-405
70% Solution in Water
Flüssig
-4.0°C
C16H26O2
2.5 L
Solubility in water: soluble.
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
5590
≥65%
1.4360 to 1.4380
Gelb
9002-93-1,7732-18-5
120.0°C
1.0800g/mL
MFCD00132505
15, 6850
>109°C
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
250.38
1968.47
Glasflasche
1.08
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Triton]TS X-405, 70% solution in water
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation