Learn More
Trityl-Tetrakis(pentafluorphenyl)borat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3213341 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10491733 1 g Glasflasche 1 Gramm
10066422 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10491733
Marke: Thermo Scientific Acros 382390010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 136040-19-2 | C43H15BF20 | 922.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136040-19-2
Summenformel C43H15BF20
Molekulargewicht (g/mol) 922.37
MDL-Nummer MFCD03426981
InChI-Schlüssel TZOSNOQHGGONMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethylium tetrakis perfluorophenyl borate, trityl tetrakis pentafluorophenyl borate, trityl tetrapentafluorophenyl borate, methylium, triphenyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, triphenylcarbenium tetrakis pentafluorophenyl borate, methylium, triphenyl-, tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borate 1-1:1, tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boranuide; triphenylmethylium, methylium, triphenyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-1:1, tritylium tetrakis pentafluorophenyl borate, triphenylmethyliumtetrakis pentafluorophenyl borate
PubChem CID 9832824
SMILES C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)[B-](C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)(C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)boranuide; triphenylmethylium
Formelmasse 922.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.