Learn More
Trizma™ Basis, TraceSELECT™, ≥ 99,9995 % (Metallbasis), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trizma™ base |
| CAS | 77-86-1 |
| Schmelzpunkt | 170°C |
| Siedepunkt | 288°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 10.2 to 10.6 (at 6.00 g/L 20°C) |
| Physikalische Form | Solid |
| Menge | 100 g |
| Summenformel | C4H11NO3 |
| Strukturformel | NH2C(CH2OH)3 |
| Mehr anzeigen |