Learn More
BUCHI Trolley, L-200
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
L-200 Gefriertrockner
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stainless steel coated
- For use with L-200 Freeze Dryer
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | >75 kg |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Temperaturbereich (metrisch) | Ambient to -105°C |
| Material | Stainless Steel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | L-200 Gefriertrockner |
| Länge (metrisch) | 840 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 39.7 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 18.1 kg |