Learn More
Syngene™ Wagen mit Rädern
Fahrbarer Wagen mit insgesamt 4 Füßen.
Marke:  Syngene™ SYN-32TRW
Weitere Details : Netto-Gewicht : 40.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16544341
  • 1720.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • 2 arretierbare Räder
  • 2 Frei laufende Räder
  • 4 Räder insgesamt
Spezifikation
Spezifikation
32 in.
Räder
81,28 cm
Rollwagen