Learn More
Tropikamid, TRC
Artikelnummer. 30008407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008407 1 g 1 Gramm
30005645 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8926501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1508-75-4
Summenformel C17 H20 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.35
Synonym N-Ethyl-α-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (±)-Tropicamide, Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, N-Ethyl-N-(γ-picolyl)tropamide, Ro 1-7683, Tropic acid-N-ethyl-N-(γ-picolyl)amide, Tropicamide, Visumidriatic
IUPAC-Name N-Ethyl-3-Hydroxy-2-Phenyl-N-(Pyridin-4-Ylmethyl)Propanamid
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropicamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Formelmasse 284.1525