Learn More
Tropine DL-Tropate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466519 25 g 25 Gramm
15446519 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15466519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64677.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reduziert die Konzentration von Acetylcholin im Gehirn
Tropine DL-tropate is used as a reduces brain levels of acetylcholine, Competitive nonselective antagonist at central and peripheral muscarinic acetylcholine receptors, used in opthalmology to dilate the pupil and in efforts of resuscitation in the treatment of bradycardia and cardiac arrest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-55-8
Summenformel C17H23NO3
Synonym DL-Hyoscyamin; Atropin
Spezifikation
Menge 25 g
Beschreibung Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reduziert die Konzentration von Acetylcholin im Gehirn
Formelmasse 289,37g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
Assay 99%