Learn More
Tropisetron Hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Tropisetron Hydrochloride (SDZ-ICS-930) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tropisetron Hydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 105826-92-4 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H21ClN2O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | SDZ-ICS-930 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 50 mg/mL (155.86 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (103.89 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.