Learn More
Tropisetron Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474207
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16474207 50 mg 50 Milligramm
16438066 100 mg -
16418328 10 mg 10 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16474207
Marke: Medchem Express HYB0020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tropisetron Hydrochloride (SDZ-ICS-930) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Tropisetron Hydrochloride (SDZ-ICS-930) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropisetron Hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 105826-92-4
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H21ClN2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym SDZ-ICS-930
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (155.86 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (103.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@H]3C[C@H]4CC[C@H](N4C)C3.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 320.81
Formelmasse 320.81
Reinheit (%) 99.95%
Güte Research