Learn More
Tropisetron, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458076
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16458076 100 mg -
16448338 10 mg 10 Milligramm
16404227 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16458076 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0072
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropisetron
Physikalische Form Solid
CAS 89565-68-4
Farbe Orange
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H20N2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym SDZ-ICS-930 free base
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.68 mM) ∣H2O : ≥ 55 mg/mL (193.42 mM)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@H]3C[C@H]4CC[C@H](N4C)C3
Molekulargewicht (g/mol) 284.35
Formelmasse 284.35
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research