Learn More
Trospium chloride, MedChemExpress
Beschreibung
Trospium chloride is an orally active, specific and competitive antagonist of muscarinic cholinergic receptors (mAChRs), with antimuscarinic activity. Trospium chloride binds to muscarinic receptors M1, M2 and M3 with high affinity, but not nicotinic, cholinergic receptors.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trospium chloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 10405-02-4 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C25H30ClNO3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 100 mg/mL (233.67 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (77.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H][C@@]12CC[C@@](C[C@@H](OC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)=O)C2)([H])[N+]15CCCC5.[Cl-] |
| Mehr anzeigen |