Learn More
TRPA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen TRPA1
Konzentration 0.34 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16878884
Unterlagen ansehen
Proteintech
19124-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16868884
Unterlagen ansehen
Proteintech
19124-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Transient receptor potential ion channels (TRPCs) are a superfamily of six transmembrane segment-spanning, gated cation channels. TRPA1 is a TRP-related channel that responds to cold temperatures and pungent compounds and plays a role in both nociceptor and hair cell transduction. It is a transformation -associated gene product in lung epithelia, whereas its protein distribution is primarily restricted to sensory neurons. Blocking TRPA1 may be a therapeutic target for treating cold hyperalgesia caused by inflammation and nerve damage. It is now known that TRPA1 protein is also widely expressed outside of the CNS and is dys-regulated during oncogenic transformation.
Spezifikation
Spezifikation
TRPA1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
O75762, Q8BLA8
277328, 8989
Peptide
Primary
-20°C
TRPA1
0.34 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ANKTM1, TRPA1
Trpa1
IgG
Antigen Affinity Chromatography