Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (1 μg/μL)
Artikelnummer. 17474673
Click to view available options
Menge:
10 μg
25μ g
Konzentration:
1 μg/μl
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17474673
Marke: Invitrogen™ A50574
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine CRISPR Cas9-Proteinvariante mit hoher Wiedergabetreue, die hervorragende Off-Target-Profile aufweist und gleichzeitig die maximale Effizienz bei der Zielbearbeitung gewährleistet.TrueCut™ HiFi Cas9 Protein eignet sich ideal für Anwendungen, die empfindlich auf Ereignisse außerhalb des Zieles reagieren und bei denen eine präzisere Bearbeitung erforderlich ist.
  • Eine CRISPR Cas9-Proteinvariante mit hoher Wiedergabetreue, die hervorragende Off-Target-Profile aufweist und gleichzeitig die maximale Effizienz bei der Zielbearbeitung gewährleistet
  • Nahezu vollständige Eliminierung von Off-Target-Ereignissen in allen getesteten Zelllinien, einschließlich Standard, Immun, Primär und Stamm
  • Behält die maximale Effizienz der zielgerichteten Bearbeitung im Vergleich zu TrueCut™ Cas9 Protein v2 bei
  • Transfektionsbereit mit Elektroporation oder lipidvermittelten Transfektionsreagenzien
  • Hergestellt unter strengen ISO-13485-Qualitätsstandards
  • Ideal für Anwendungen, die auf Ereignisse außerhalb des Zieles reagieren und bei denen eine präzisere Bearbeitung erforderlich ist
  • Eliminiert zeitaufwändige Klonierungsschritte
Erhältlich in zwei Konzentrationen
  • 1 μg/μl - Zur Verwendung in Standard-Bearbeitungsszenarien
  • 5 μg/μl - Zur Optimierung von Bearbeitungsbedingungen in schwierigeren Szenarien, z. B. in primären oder embryonalen Zellen, Mikroinjektion oder beim Screening mehrerer gRNA-Sequenzen gleichzeitig
  • Kundenspezifische Größen oder Konzentrationen bitte anfragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 μg/μl
Reinheit ≥ 90 %
Empfindlichkeit Ja
Quelle E. coli
Menge 10 μg
Produkttyp HiFi Cas9
Form Flüssig