Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ HiFi Cas9-Protein (5 μg/μl)
Artikelnummer. 17475622
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
500µ g
Packungsgröße:
1 Stück
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17475622 100 μg 1 Stück
17494673 500µ g 500 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 17475622
Marke: Invitrogen™ A50576
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine CRISPR Cas9-Proteinvariante mit hoher Wiedergabetreue, die hervorragende Off-Target-Profile aufweist und gleichzeitig die maximale Effizienz bei der Zielbearbeitung gewährleistet.TrueCut™ HiFi Cas9 Protein eignet sich ideal für Anwendungen, die empfindlich auf Ereignisse außerhalb des Zieles reagieren und bei denen eine präzisere Bearbeitung erforderlich ist.
Invitrogen TrueCut HiFi Cas9 Protein is a high fidelity CRISPR Cas9 protein variant engineered to demonstrate superior off-target profiles, while preserving maximum on-target editing efficiency.
Features include:
  • Near complete elimination of off-target events in all tested cell lines including standard, immune, primary, and stem
  • Maintains maximum on-target editing efficiency compared to TrueCut Cas9 Protein v2
  • Transfection-ready using either electroporation or lipid-mediated transfection reagents
  • Manufactured under strict ISO-13485 quality standards
  • Ideal for applications that are sensitive to off-target events and when more precise editing is required
  • Eliminates time-consuming cloning steps
Available in two Concentrations:
  • 1 μg/μL: for use in standard editing scenarios
  • 5 μg/μL: for optimized editing conditions in more difficult scenarios such as in primary or embryonic cells, microinjection, or when screening multiple gRNA sequences at a time
  • For custom sizes or concentrations, please inquire
Options for obtaining CRISPR gRNA for use with TrueCut Cas9 Protein v2:
  • Order pre-designed TrueGuide Synthetic gRNAs for high-efficiency knock out in human or mouse
  • Submit your own design for custom synthesis of CRISPR sgRNA
  • Use our free TrueDesign CRISPR Genome Editor software for easy design and ordering of custom gRNA for precise genome editing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 μg/μl
Reinheit ≥ 90 %
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Quelle E. coli
Menge 100 μg
Produkttyp HiFi Cas9
Form Flüssig