Learn More
STEMCELL Technologies Trypanblau
Artikelnummer. 17180002
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17180002 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17180002 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 07050
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reagent for counting viable mammalian cells
  • Trypan Blue is recommended for counting viable mammalian cells
  • Viable cell counts should be performed where a decrease in cell viability may be expected, for example, when working with cryopreserved cells or cells manipulated ex vivo
Spezifikation
Zelltyp Other
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Menge 100 ml