Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin aus Rinderpankreas
Artikelnummer. 11318799 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. Menge
11318799 1 g
1 options
Artikelnummer. 11318799
Marke: MP Biomedicals™ 0210117901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dient zum Auflösen von Blutgerinnseln in mikrobieller Form und zur Behandlung von Entzündungen in pankreatischer Form.
Anwendungen: Trypsin kann zur Auflösung von Blutgerinnseln in mikrobieller Form und zur Behandlung von Entzündungen in pankreatischer Form verwendet werden. Trypsin wird häufig in der biologischen Forschung verwendet.
Produktbeschreibung: Trypsin besteht aus einem einkettigen Polypeptid aus 223 Aminosäureresten. Trypsin ist ein Mitglied der Serinprotease-Familie.
Biochemische/Physiologische Maßnahmen: Trypsin spaltet Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin- und Arginin-Rückständen. Die Hydrolysegeschwindigkeit dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich ein saurer Rückstand auf beiden Seiten der Spaltstelle befindet, und die Hydrolyse wird gestoppt, wenn sich ein Prolintrest auf der Carboxyseite der Spaltstelle befindet. Trypsin kann auch dazu dienen, Ester- und Amidverbindungen synthetischer Derivate von Aminosäuren zu spalten. EDTA wird Trypsin-Lösungen als Chelatbildner hinzugefügt, der Kalzium- und Magnesium-Ionen neutralisiert, die die Peptidbindungen, auf die Trypsin wirkt, verdecken. Die Entfernung dieser Ionen erhöht die enzymatische Aktivität.
Definition der Einheit: Eine Einheit hydrolysiert ein µmol TAME pro Minute bei 25 °C, pH-Wert 8.2, in Gegenwart von ionisiertem Kalzium.
Typische Arbeitskonzentration: Zum Entfernen adhärenter Zellen aus einer Kulturoberfläche: 2.5% w/v Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
pH Optimaler pH-Wert: Etwa 8,0 (l)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösen Sie Blutgerinnsel auf
Inhalt und Lagerung 4 °C
Menge 1 g
Produkttyp Proteine, Enzyme und Peptide
Molekulargewicht Trypsin besteht aus zwei Untereinheiten, α-Trypsin und β-Trypsin. α-Trypsin besteht aus zwei Peptidketten und β-Trypsin aus einer Kette.
Form Lyophilisiertes Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trypsin, Bovine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trypsin