Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trypsin-Inhibitor, Sojabohnen
Artikelnummer. 15443659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443659 1 g 1 Gramm
15453659 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443659 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60982.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Hemmt das Bauchspeicheldrüsenenzym Trypsin
The soybean trypsin inhibitor has been tested for cell culture applications. It has been used in a study to assess the potential application in animal cell culture of an alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibri sp. V26. It has also been used in a study to improve the detection of fungi in eosinophilic mucin. It is an inhibitor of trypsin factor Xa, plasmin and neutrophil elastase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
In 1 X PBS bei 1 bis 10 mg/ml auflösen, um eine Stammlösung zu erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9035-81-8
Especificaciones
Menge 1 g
Beschreibung Beige bis Blassbraun
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hemmt das Bauchspeicheldrüsenenzym Trypsin
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypsin inhibitor, soybeans
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin inhibitor
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.